Sicherheits-Gasbrenner, JUMBO, mit Absperrhahn
Lieferant: BOCHEM
7511 7512
BOCH7511EA 516 EUR
BOCH7511 BOCH7512
Sicherheits-Gasbrenner, JUMBO, mit Absperrhahn
Heizgeräte Gasbrenner
Sicherheits-Gasbrenner JUMBO mit Absperrhahn für Erdgas/Propan
  • Thermosicherheitselement
  • Bimetall-Flammenfühler mit Magnetverschluss und Zündflamme
  • Luftregulierung
  • Erdgas und Propan-/Butangas
  • Max. 1300 °C