Schaufeln, FoodScoop
Lieferant: BURKLE
5371-0100 5371-0200 5371-0350 5371-0500 5371-0250
231-0403EA 28.4 EUR
231-0403 231-0404 231-0406 231-0407 231-0405
Schaufeln, FoodScoop
Schaufeln
Edelstahl V2A (1.4301), hochglanzpoliert. Sehr stabile Handschaufel für verschiedene Anwendungen; besonders für die Lebensmittelindustrie geeignet.
  • Entsprechen dem Lebensmittelgesetz gemäß den Vorgaben der EG-Richtlinien
  • Robuste Modelle
  • Mit nahtloser Fuge zwischen Schaufel und hohlem Griff und somit ohne Ritzen und Kanten