Becher, niedrige Form
Lieferant: KARTELL
720 721 723 717 718
KART720EA 123 EUR
KART720 KART721 KART723 KART717 KART718
Becher, niedrige Form
Becher
PTFE, mit Ausguss.
  • Exzellente Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig von –200 bis +250 °C
  • Flacher Boden für guten Wärmetransfer, zum Beispiel bei der Verwendung auf einer regulierten Heizplatte
Dickwandig, mit verstärktem Ausguss und besonders glatten Innenwänden zur Verhinderung von Kontamination. Antiadhäsiv. Geringe Gasdurchlässigkeit.