4-Vinylbenzoesäure 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Styrol-4-carbonsäure
294910010
294910050
ACRO294910010EA
65.4
EUR
ACRO294910010
ACRO294910050
4-Vinylbenzoesäure 96%
4-Vinylbenzoesäure
Formel:
C₉H₈O₂ Siedepunkt: 282 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 142…144 °C Dichte: 1,3 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00002569 CAS-Nummer: 1075-49-6 EINECS: 214-053-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Cream to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Solubility | (10% in Methanol) Clear solution |
Titration with NaOH | ≥95 % |