4-Vinylbenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Styrol-4-carbonsäure
A11107.03 A11107.06 A11107.14
A11107.03EA 94.7 EUR
A11107.03 A11107.06 A11107.14
4-Vinylbenzoesäure ≥98%
4-Vinylbenzoesäure
Purity: 98% CAS No.: 1075-49-6 Molecular Formula: C9H8O2 Formula Weight: 148.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 142° Beilstein Reference: 2041130 MDL No.: MFCD00002569
Formel: C₉H₈O₂
Siedepunkt: 282 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼142 °C
Dichte: 1,30
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002569
CAS-Nummer: 1075-49-6
EINECS: 214-053-4