4-Vinylbenzoesäure

Lieferant: CHEMPUR
Achtung

Synonyme: Styrol-4-carbonsäure

NRB02266.250 NRB02266.1
CHMPNRB02266.250EA 0 EUR
CHMPNRB02266.250 MAYBNRB02266.1
4-Vinylbenzoesäure
4-Vinylbenzoesäure
Formel: C₉H₈O₂
Molecular Weight: 148.16 g/mol
Siedepunkt: 282
Schmelzpunkt: 115
Dichte: 1.3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002569
CAS-Nummer: 1075-49-6
EINECS: 214-053-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR