4-Vinylbenzoesäure

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

Synonyme: Styrol-4-carbonsäure

001222-1G 001222-5G 001222-10G
FLUO001222-1GEA 51.8 EUR
FLUO001222-1G FLUO001222-5G FLUO001222-10G
4-Vinylbenzoesäure
4-Vinylbenzoesäure
Formel: C₉H₈O₂
Siedepunkt: 282 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 115 °C
Dichte: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002569
CAS-Nummer: 1075-49-6
EINECS: 214-053-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR