Allylpentafluorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 3-(Pentafluorophenyl)-1-propene, 1-Allyl-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene
003947-25G 003947-5G
FLUO003947-25GEA 188 EUR
FLUO003947-25G FLUO003947-5G
Allylpentafluorbenzol
Allylpentafluorbenzol
Formel: (C₆F₅)CH₂CHCH₂
Molecular Weight: 208,13 g/mol
Siedepunkt: 148…149 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,35 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000301
CAS-Nummer: 1736-60-3
EINECS: 217-083-6
UN: 1993
ADR: 3,III