Allylbenzol ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

A12965.14 A12965.22
A12965.14EA 60.3 EUR
A12965.14 A12965.22
Allylbenzol ≥98%
Allylbenzol

Purity: 98% CAS No.: 300-57-2 Molecular Formula: C9H10 Formula Weight: 118.18 Flash Point: 33°(91°F) Refractive Index: 1.5100 Odour: Aromatic Melting Point: ca -50° Boiling Point: 158-160° Beilstein Reference: 1098501 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00008651

Formel: (C₆H₅)CH₂CHCH₂
Siedepunkt: 158…160 °C
Schmelzpunkt: ∼–50 °C
Dichte: 0,892
Flammpunkt: 33 °C (91 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008651
CAS-Nummer: 300-57-2
EINECS: 206-095-7
UN: 3295
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR