Gewinderohre zum Ansetzen, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
286063403 286253201 286256207 286258808 286251603
SCOT286063403EA 165 EUR
SCOT286063403 SCOT286253201 SCOT286256207 SCOT286258808 SCOT286251603
Gewinderohre zum Ansetzen, DURAN®
Adapter Adapter, Gewinderohre
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen
Schraubgewinde GL. Wird von Glasbläsern in der Herstellung von Laborglaswaren verwendet.
Bitte beachten Diese Röhrchen sind unten offen.
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable