Allylbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Phenyl-2-propen, 3-Phenylpropen
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
A29402-100ML A29402-25ML
SIALA29402-100MLEA 184 EUR
SIALA29402-100ML SIALA29402-25ML
Allylbenzol, Sigma-Aldrich®
Allylbenzol
Formel: (C₆H₅)CH₂CHCH₂
Molecular Weight: 118,18 g/mol
Siedepunkt: 157 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: < –40 °C
Dichte: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 37 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008651
CAS-Nummer: 300-57-2
EINECS: 206-095-7
UN: 3295
ADR: 3,III