α-Methylstyrol ≥99% stabilisiert

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: Isopropenylbenzol, 2-Phenylpropen

Stabilisierung: Stabilisiert mit 4-tert-Butylbrenzcatechin (TBC)

L03609.AE L03609.AP L03609.0F
L03609.AEEA 23.4 EUR
L03609.AE L03609.AP L03609.0F
α-Methylstyrol ≥99% stabilisiert
α-Methylstyrol

Stabilized with 10-20 ppm 4-tert-butylcatechol


Purity: 99% CAS No.: 98-83-9 Molecular Formula: C9H10 Formula Weight: 118.18 Flash Point: 45°(113°F) Refractive Index: 1.5380 Melting Point: -23° Boiling Point: 166-169° Beilstein Reference: 969405 UN No.: 2303 MDL No.: MFCD00008859

Formel: C₉H₁₀
Molecular Weight: 118,18 g/mol
Siedepunkt: 166…169 °C
Schmelzpunkt: –23 °C
Dichte: 0,909
Flammpunkt: 45 °C (113 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008859
CAS-Nummer: 98-83-9
EINECS: 202-705-0
UN: 2303
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR