Schraubgewinderöhrchen, montierbar, SVL DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
286064408 286265006 286266208 286266405
SCOT286064408EA 158 EUR
SCOT286064408 SCOT286265006 SCOT286266208 SCOT286266405
Schraubgewinderöhrchen, montierbar, SVL DURAN®
Adapter Adapter, Gewinderohre
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen
Schraubgewinde SVL. Wird von Glasbläsern in der Herstellung von Laborglaswaren verwendet.
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable