1-Phenyl-1-propin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
171320050 171320250
ACRO171320050EA 76 EUR
ACRO171320050 ACRO171320250
1-Phenyl-1-propin 99%
1-Phenyl-1-propin
Formel: C₆H₅CCCH₃
Siedepunkt: 185 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,92 g/cm³
Flammpunkt: 62 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009272
CAS-Nummer: 673-32-5
EINECS: 211-607-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5630 to 1.5650 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %