1-Brom-1-phenylethan 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
α-Methylbenzylbromid
218390250
218391000
ACRO218390250EA
51.7
EUR
ACRO218390250
ACRO218391000
1-Brom-1-phenylethan 97%
1-Brom-1-phenylethan
Formel:
C₆H₅CHBrCH₃ Molecular Weight: 185,06 g/mol Siedepunkt: 94 °C (16 mmHg) Schmelzpunkt: 50 °C Dichte: 1,35 g/cm³ Flammpunkt: 81 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000139 CAS-Nummer: 585-71-7 EINECS: 209-560-2 UN: 3334 ADR: 9,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5590 to 1.5630 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |