1-Brom-1-phenylethan ≥97%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: α-Methylbenzylbromid

A16839.14 A16839.22 A16839.36
A16839.14EA 53.2 EUR
A16839.14 A16839.22 A16839.36
1-Brom-1-phenylethan ≥97%
1-Brom-1-phenylethan

Purity: 97% CAS No.: 585-71-7 Molecular Formula: C8H9Br Formula Weight: 185.06 Flash Point: 81°(177°F) Refractive Index: 1.5600 Melting Point: -65° Boiling Point: 200° Beilstein Reference: 507210 MDL No.: MFCD00000139

Formel: C₆H₅CHBrCH₃
Molecular Weight: 185,06 g/mol
Siedepunkt: 200 °C
Schmelzpunkt: –65 °C
Dichte: 1,356
Flammpunkt: 81 °C (177 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000139
CAS-Nummer: 585-71-7
EINECS: 209-560-2
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f329f7855ae4dffcd097f49d6d504b1ec165e692&vid=6d612184698aeb1969948bdeb536d2ee39ec9551&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR