Phenethylbromid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (2-Bromethyl)benzol, 2-Phenylethylbromid, Phenethylbromid
106941000 106945000 106940025
ACRO106941000EA 39.8 EUR
ACRO106941000 ACRO106945000 ACRO106940025
Phenethylbromid 98%
Phenethylbromid
Formel: BrCH₂CH₂C₆H₅
Molecular Weight: 185,06 g/mol
Siedepunkt: 220…221 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –56 °C
Dichte: 1,35 g/cm³
Flammpunkt: 89 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000240
CAS-Nummer: 103-63-9
EINECS: 203-130-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5553 to 1.5573 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥97.5 %