Phenethylbromid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (2-Bromethyl)benzol, 2-Phenylethylbromid, Phenethylbromid
A12528.22 A12528.36
A12528.22EA 30.3 EUR
A12528.22 A12528.36
Phenethylbromid ≥98%
Phenethylbromid
Purity: 98% CAS No.: 103-63-9 Molecular Formula: C8H9Br Formula Weight: 185.06 Flash Point: 89°(192°F) Refractive Index: 1.5560 Melting Point: -56° Boiling Point: 220-221° Beilstein Reference: 507487 MDL No.: MFCD00000240
Formel: BrCH₂CH₂C₆H₅
Molecular Weight: 185.06 g/mol
Siedepunkt: 220…221 °C
Schmelzpunkt: –56 °C
Dichte: 1.355
Flammpunkt: 89 °C (192 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000240
CAS-Nummer: 103-63-9
EINECS: 203-130-8