Phenethylbromid
Lieferant: CHEMPUR
Achtung
Synonyme: (2-Bromethyl)benzol, 2-Phenylethylbromid, Phenethylbromid
FL19261.POR 019261-500G 019261-250G
CHMPFL19261.POREA 0 EUR
CHMPFL19261.POR FLUO019261-500G FLUO019261-250G
Phenethylbromid
Phenethylbromid
Formel: BrCH₂CH₂C₆H₅
Molecular Weight: 185,06 g/mol
Siedepunkt: 221 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –56 °C
Dichte: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 89 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000240
CAS-Nummer: 103-63-9
EINECS: 203-130-8