(3-Brompropyl)benzol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Brom-3-phenylpropan
107290050
107291000
107295000
ACRO107290050EA
23.1
EUR
ACRO107290050
ACRO107291000
ACRO107295000
(3-Brompropyl)benzol 98%
(3-Brompropyl)benzol
Formel:
BrH₂CCH₂CH₂(C₆H₅) Molecular Weight: 199.09 g/mol Siedepunkt: 219…220 °C (760 mmHg) Dichte: 1.31 g/cm³ Flammpunkt: 101 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000257 CAS-Nummer: 637-59-2 EINECS: 211-294-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5450 to 1.5470 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |