(3-Brompropyl)benzol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Brom-3-phenylpropan
A14050.0E A14050.22 A14050.36
A14050.0EEA 525 EUR
A14050.0E A14050.22 A14050.36
(3-Brompropyl)benzol ≥98%
(3-Brompropyl)benzol
Purity: 98% CAS No.: 637-59-2 Molecular Formula: C6H5CH2CH2CH2Br Formula Weight: 199.09 Flash Point: 101°(213°F) Refractive Index: 1.5460 Boiling Point: 219-220° Beilstein Reference: 2205527 MDL No.: MFCD00000257
Formel: BrH₂CCH₂CH₂(C₆H₅)
Molecular Weight: 199,09 g/mol
Siedepunkt: 219…220 °C
Dichte: 1,308
Flammpunkt: 101 °C (213 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000257
CAS-Nummer: 637-59-2
EINECS: 211-294-7