3,4-Dibromtoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1,2-Dibromo-4-methylbenzene
018506-1G
018506-5G
FLUO018506-1GEA
0
EUR
FLUO018506-1G
FLUO018506-5G
3,4-Dibromtoluol
3,4-Dibromtoluol
Formel:
C₇H₆Br₂ |
MDL:
MFCD00079744 CAS-Nummer: 60956-23-2 |