3,5-Dibromtoluol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,3-Dibromo-5-methylbenzene
A13756.22
A13756.06
A13756.14
A13756.22EA
598
EUR
A13756.22
A13756.06
A13756.14
3,5-Dibromtoluol ≥98%
3,5-Dibromtoluol
Purity: 98+%
CAS No.: 1611-92-3
Molecular Formula: C7H6Br2
Formula Weight: 249.94
Flash Point:
Formel:
C₇H₆Br₂ Siedepunkt: 246 °C Schmelzpunkt: 37…41 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013528 CAS-Nummer: 1611-92-3 |