2,5-Dibromtoluol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1,4-Dibromo-2-methylbenzene
263480050 263480250
ACRO263480050EA 33.7 EUR
ACRO263480050 ACRO263480250
2,5-Dibromtoluol 98%
2,5-Dibromtoluol
Formel: C₇H₆Br₂
Siedepunkt: 135…136 °C (35 mmHg)
Schmelzpunkt: 5…6 °C
Dichte: 1,81 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
MDL: MFCD00000090
CAS-Nummer: 615-59-8
EINECS: 210-437-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6000 to 1.6040 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %