α,3,5-Tribromtoluol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A12726.03 A12726.06 A12726.14
A12726.03EA 51.6 EUR
A12726.03 A12726.06 A12726.14
α,3,5-Tribromtoluol ≥99%
α,3,5-Tribromtoluol
Purity: 99% CAS No.: 56908-88-4 Molecular Formula: C7H5Br3 Formula Weight: 328.84 Melting Point: 93-95° Beilstein Reference: 3237827 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00052415
Formel: C₇H₅Br₃
Siedepunkt: 173 °C (19 mmHg)
Schmelzpunkt: 93…95 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052415
CAS-Nummer: 56908-88-4
UN: 1759
ADR: 8,III