α,2-Dibromtoluol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Brombenzylbromid
A11285.09
A11285.18
A11285.30
A11285.09EA
50.4
EUR
A11285.09
A11285.18
A11285.30
α,2-Dibromtoluol ≥98%
α,2-Dibromtoluol
Purity: 98%
CAS No.: 3433-80-5
Molecular Formula: C7H6Br2
Formula Weight: 249.94
Flash Point:
Formel:
C₇H₆Br₂ Molecular Weight: 249,93 g/mol Siedepunkt: 127…129 °C (19 mmHg) Schmelzpunkt: 29…32 °C Dichte: 1,881 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000173 CAS-Nummer: 3433-80-5 EINECS: 222-334-8 UN: 1759 ADR: 8,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...