α,2-Dibromtoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: 2-Brombenzylbromid
001366-25G 001366-100G
FLUO001366-25GEA 61.8 EUR
FLUO001366-25G FLUO001366-100G
α,2-Dibromtoluol
α,2-Dibromtoluol
Formel: C₇H₆Br₂
Molecular Weight: 249,93 g/mol
Siedepunkt: 253 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 34 °C
Dichte: 1,881 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000173
CAS-Nummer: 3433-80-5
EINECS: 222-334-8
UN: 2293
ADR: 3,III