(R)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluormethyl)phenylessigsäure 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (2R)-(+)-2-Methoxy-2-phenyl-3,3,3-trifluoropropanoic acid, (R)-3,3,3-Trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid
312220010 312222500 312220050
ACRO312220010EA 144 EUR
ACRO312220010 ACRO312222500 ACRO312220050
(R)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluormethyl)phenylessigsäure 99%
(R)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluormethyl)phenylessigsäure
Formel: C₁₀H₉F₃O₃
Molecular Weight: 234.17 g/mol
Siedepunkt: 116…118 °C (1.5 mmHg)
Schmelzpunkt: 46…49 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004184
CAS-Nummer: 20445-31-2
EINECS: 243-829-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation +71° to +74° (20°C, 589 nm) (c=2, CH3OH)
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %