4-Cyanphenylboronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Cyanobenzeneboronic acid pinacol ester, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile, 4-Cyanophenylboronic acid, pinacol ester
366430010 366430050
ACRO366430010EA 45.3 EUR
ACRO366430010 ACRO366430050
4-Cyanphenylboronsäurepinakolester 97%
4-Cyanphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₁₆BNO₂
Molecular Weight: 229,09 g/mol
Schmelzpunkt: 94…99 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03093897
CAS-Nummer: 171364-82-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to orange to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 99 °C
GC ≥96.0 %