4-Pyridinboronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Pyridine-4-boronic acid pinacol ester, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
367510010
367510050
ACRO367510010EA
117
EUR
ACRO367510010
ACRO367510050
4-Pyridinboronsäurepinakolester 97%
4-Pyridinboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₁H₁₆BNO₂ Molecular Weight: 205,06 g/mol Schmelzpunkt: 153…155 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01319051 CAS-Nummer: 181219-01-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |