1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecan ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: CYCLAM
A11516.03 A11516.06 A11516.14
A11516.03EA 65.9 EUR
A11516.03 A11516.06 A11516.14
1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecan ≥98%
1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane
Purity: 98+% CAS No.: 295-37-4 Molecular Formula: C10H24N4 Formula Weight: 200.33 Melting Point: 184-188° Beilstein Reference: 111811
Formel: C₁₀H₂₄N₄
Molecular Weight: 200,33 g/mol
Schmelzpunkt: 184…188 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005105
CAS-Nummer: 295-37-4
EINECS: 206-039-1