2-Methyl-2-pentensäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A16587.09 A16587.18 A16587.30
A16587.09EA 29.3 EUR
A16587.09 A16587.18 A16587.30
2-Methyl-2-pentensäure ≥99%
2-Methyl-2-pentenoic acid
Purity: 99% CAS No.: 3142-72-1 Molecular Formula: C6H10O2 Formula Weight: 114.15 Flash Point: 107°(225°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 120°/20mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00002655
Formel: C₆H₁₀O₂
Molecular Weight: 114.14 g/mol
Siedepunkt: 120 °C (20 mmHg)
Dichte: 0.978
Flammpunkt: 107 °C (225 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002655
CAS-Nummer: 3142-72-1
EINECS: 221-552-0
UN: 3265
ADR: 8 III