(R)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluormethyl)phenylessigsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2R)-(+)-2-Methoxy-2-phenyl-3,3,3-trifluoropropanoic acid, (R)-3,3,3-Trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid
B22968.77
B22968.88
B22968.ME
B22968.77EA
31.6
EUR
B22968.77
B22968.88
B22968.ME
(R)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluormethyl)phenylessigsäure ≥99%
(R)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluormethyl)phenylessigsäure
Purity: 99%
CAS No.: 20445-31-2
Molecular Formula: C10H9F3O3
Formula Weight: 234.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formel:
C₁₀H₉F₃O₃ Molecular Weight: 234,17 g/mol Siedepunkt: 105…107 °C (1 mmHg) Schmelzpunkt: 43…45 °C Dichte: 1,344 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) |
MDL:
MFCD00004184 CAS-Nummer: 20445-31-2 EINECS: 243-829-5 Merck Index: 14,6280 |