6-Methoxy-2-pyridinboronsäurepinakolester ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Methoxy-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 6-Methoxypyridine-2-boronic acid pinacol ester
H27263.14 H27263.06
H27263.14EA 796 EUR
H27263.14 H27263.06
6-Methoxy-2-pyridinboronsäurepinakolester ≥97%
6-Methoxy-2-pyridinboronsäurepinakolester
Purity: 97% CAS No.: 1034297-69-2 Molecular Formula: C12H18BNO3 Formula Weight: 235.09 Melting Point: 68-72° MDL No.: MFCD06798266
Formel: C₁₂H₁₈BNO₃
Molecular Weight: 235,09 g/mol
Schmelzpunkt: 68…72 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06798266
CAS-Nummer: 1034297-69-2