3-Cyan-4-pyridinboronsäurepinakolester 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Cyanopyridine-4-boronic acid, pinacol ester
H27814.MD H27814.03
H27814.MDEA 156 EUR
H27814.MD H27814.03
3-Cyan-4-pyridinboronsäurepinakolester 95%
3-Cyan-4-pyridinboronsäurepinakolester
Purity: 95% CAS No.: 878194-92-4 Molecular Formula: C12H15BN2O2 Formula Weight: 230.07 Melting Point: 97-99° MDL No.: MFCD09037481
Formel: C₁₂H₁₅BN₂O₂
Molecular Weight: 230.07 g/mol
Schmelzpunkt: 97…99 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09037481
CAS-Nummer: 878194-92-4
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable