4-Hydroxyphenylboronsäurepinakolester ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol, 4-Hydroxybenzeneboronic acid pinacol ester
H27836.06 H27836.03
H27836.06EA 211 EUR
H27836.06 H27836.03
4-Hydroxyphenylboronsäurepinakolester ≥97%
4-Hydroxyphenylboronsäurepinakolester
Purity: 97% CAS No.: 269409-70-3 Molecular Formula: C12H17BO3 Formula Weight: 220.07 Melting Point: 114-117° MDL No.: MFCD02093756
Formel: C₁₂H₁₇BO₃
Molecular Weight: 220.08 g/mol
Schmelzpunkt: 114…117 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02093756
CAS-Nummer: 269409-70-3