(2-Brom-4-methoxyphenyl)essigsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(2-Bromo-4-methoxyphenyl)acetic acid, 2-Bromo-4-methoxyphenylacetic acid
H27859.14
H27859.03
H27859.06
H27859.14EA
278
EUR
H27859.14
H27859.03
H27859.06
(2-Brom-4-methoxyphenyl)essigsäure ≥97%
(2-Brom-4-methoxyphenyl)essigsäure
Purity: 97%
CAS No.: 66916-99-2
Molecular Formula: C9H9BrO3
Formula Weight: 245.07
Melting Point: 127-131°
MDL No.: MFCD02664700
Formel:
C₉H₉BrO₃ Molecular Weight: 245.07 g/mol Schmelzpunkt: 127…131 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02664700 CAS-Nummer: 66916-99-2 |