2-Phenoxyphenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Phenoxybenzeneboronic acid
H53264.03 H53264.06
H53264.03EA 36.3 EUR
H53264.03 H53264.06
2-Phenoxyphenylboronsäure ≥98%
2-Phenoxyphenylboronsäure
Purity: 98% CAS No.: 108238-09-1 Molecular Formula: C12H11BO3 Formula Weight: 214.03 Melting Point: 116° MDL No.: MFCD01001592
Formel: C₁₂H₁₁BO₃
Molecular Weight: 214,03 g/mol
Schmelzpunkt: 116 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01001592
CAS-Nummer: 108238-09-1