1-Chlor-5-(trimethylsilyl)-4-pentin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H53393.06 H53393.14
H53393.06EA 50.4 EUR
H53393.06 H53393.14
1-Chlor-5-(trimethylsilyl)-4-pentin ≥97%
1-Chlor-5-(trimethylsilyl)-4-pentin
Purity: 97% CAS No.: 77113-48-5 Molecular Formula: C8H15ClSi Formula Weight: 174.75 Flash Point: 65°(149°F) Refractive Index: 1.4560 Boiling Point: 75-77°/21mm MDL No.: MFCD00671353
Formel: C₈H₁₅ClSi
Siedepunkt: 75…77 °C (21 mmHg)
Dichte: 0,977
Flammpunkt: 65 °C (149 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00671353
CAS-Nummer: 77113-48-5