11-Chlor-1-undecen ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
H53449.AA
H53449.AC
H53449.AAEA
64.3
EUR
H53449.AA
H53449.AC
11-Chlor-1-undecen ≥97%
11-Chloro-1-undecene
Purity: 97%
CAS No.: 872-17-3
Molecular Formula: C11H21Cl
Formula Weight: 188.74
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.4510
Boiling Point: 108-109°/6mm
MDL No.: MFCD00671354
Formel:
C₁₁H₂₁Cl Siedepunkt: 108…109 °C (6 mmHg) Dichte: 0,995 Flammpunkt: 104 °C (219 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00671354 CAS-Nummer: 872-17-3 |