1-Chlor-5-(triethylsilyl)-4-pentin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H53515.06
H53515.14
H53515.06EA
52.7
EUR
H53515.06
H53515.14
1-Chlor-5-(triethylsilyl)-4-pentin ≥97%
1-Chlor-5-(triethylsilyl)-4-pentin
Purity: 97%
CAS No.: 174125-30-5
Molecular Formula: C11H21ClSi
Formula Weight: 216.83
MDL No.: MFCD00671352
Formel:
C₁₁H₂₁ClSi Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00671352 CAS-Nummer: 174125-30-5 |