3-Penten-2-on tech. 85%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Pent-3-en-2-one
L13031.03
L13031.06
L13031.03EA
37.3
EUR
L13031.03
L13031.06
3-Penten-2-on tech. 85%, technische Qualität
3-Penten-2-on
Purity: 85%
CAS No.: 625-33-2
Molecular Formula: C5H8O
Formula Weight: 84.12
Flash Point: 21°(69°F)
Refractive Index: 1.4355
Odour: Pungent, makes eyes water
Boiling Point: 119-121°
Beilstein Reference: 1633505
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00009290
Formel:
C₅H₈O Molecular Weight: 84.12 g/mol Siedepunkt: 119…121 °C Dichte: 0.862 Flammpunkt: 21 °C (69 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009290 CAS-Nummer: 625-33-2 EINECS: 210-888-3 UN: 1992 ADR: 3 II |