1-Benzyloxy-4-iodbenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1-(Benzyloxy)-4-iodobenzene, 4-Benzyloxyiodobenzene
L16092.06 L16092.14
L16092.06EA 83.5 EUR
L16092.06 L16092.14
1-Benzyloxy-4-iodbenzol ≥98%
1-Benzyloxy-4-iodbenzol
Purity: 98+% CAS No.: 19578-68-8 Molecular Formula: C13H11IO Formula Weight: 310.14 Melting Point: 60-64° Boiling Point: 140°/1mm MDL No.: MFCD00079704
Formel: C₁₃H₁₁IO
Molecular Weight: 310,13 g/mol
Siedepunkt: 140 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 60…64 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00079704
CAS-Nummer: 19578-68-8