(2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
L19153.03
L19153.06
L19153.03EA
68
EUR
L19153.03
L19153.06
(2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure ≥97%
(2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure
Purity: 97%
CAS No.: 22893-39-6
Molecular Formula: C9H6ClF3O2
Formula Weight: 238.59
Melting Point: 112-114°
Beilstein Reference: 2053702
Formel:
C₉H₆ClF₃O₂ Molecular Weight: 238.59 g/mol Schmelzpunkt: 112…114 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631471 CAS-Nummer: 22893-39-6 |