n-Dodecan-[D26] (98% D)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
CIL-DLM-338-1 CIL-DLM-338-5
PROOCIL-DLM-338-1EA 247 EUR
PROOCIL-DLM-338-1 PROOCIL-DLM-338-5
n-Dodecan-[D26] (98% D)
n-Dodecan-[D26]
Formel: D₃C(CD₂)₁₀CD₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 16416-30-1