2,6-Difluor-3-nitrophenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2,6-Difluoro-3-nitrobenzeneboronic acid, (2,6-Difluoro-3-nitrophenyl)boronic acid
BB-2144-5G
BB-2144-1G
COBBBB-2144-5GEA
761
EUR
COBBBB-2144-5G
COBBBB-2144-1G
2,6-Difluor-3-nitrophenylboronsäure
2,6-Difluor-3-nitrophenylboronsäure
Formel:
C₆H₄BF₂NO₄ Molecular Weight: 202.91 g/mol |
MDL:
MFCD12025957 CAS-Nummer: 1150114-28-5 |