2-Chlor-3-fluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Chloro-3-fluorobenzeneboronic acid, (2-Chloro-3-fluorophenyl)boronic acid
BB-2254-5G
BB-2254-1G
COBBBB-2254-5GEA
449
EUR
COBBBB-2254-5G
COBBBB-2254-1G
2-Chlor-3-fluorphenylboronsäure
2-Chlor-3-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₅BClFO₂ Molecular Weight: 174.37 g/mol |
MDL:
MFCD07363741 CAS-Nummer: 871329-52-1 |