2-Fluor-3-nitrophenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-2258-1G
BB-2258-250M
COBBBB-2258-1GEA
709
EUR
COBBBB-2258-1G
COBBBB-2258-250M
2-Fluor-3-nitrophenylboronsäure
2-Fluor-3-nitrophenylboronsäure
Formel:
C₆H₅BFNO₄ |
MDL:
MFCD12025960 CAS-Nummer: 1150114-29-6 |