2,4-Difluor-5-nitrophenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-3589-5G
BB-3589-1G
COBBBB-3589-5GEA
1750
EUR
COBBBB-3589-5G
COBBBB-3589-1G
2,4-Difluor-5-nitrophenylboronsäure
2,4-Difluor-5-nitrophenylboronsäure
Formel:
C₆H₄BF₂NO₄ Molecular Weight: 202.91 g/mol |
MDL:
MFCD03095253 CAS-Nummer: 325786-11-6 |