2,6-Difluor-3-methoxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-3810-1G
BB-3810-5G
BB-3810-25G
COBBBB-3810-1GEA
38.2
EUR
COBBBB-3810-1G
COBBBB-3810-5G
COBBBB-3810-25G
2,6-Difluor-3-methoxyphenylboronsäure
2,6-Difluor-3-methoxyphenylboronsäure
Formel:
C₇H₇BF₂O₃ Molecular Weight: 187.94 g/mol |
MDL:
MFCD06657880 CAS-Nummer: 870779-02-5 |